Merck
860673P
Avanti
C18:1 Glucosyl Ceramide-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860673P, powder
Synonym(e):
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine-d5
Größe auswählen
1 MG
CHF 1’050.00
CHF 1’050.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 1’050.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H74D5NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
731.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
CHF 1’050.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860673P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860673P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]([C@](NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35
InChIKey
MVGFIPNJBNBHNC-SAQOYJOSSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860673P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)