Wichtige Dokumente
860657P
Avanti
sphingosine-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
D-erythro-sphingosine-d7
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860657P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860657P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChIKey
WWUZIQQURGPMPG-AVMMVCTPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)