Merck
860600P
Avanti
Lyso SM (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Sphingosylphosphorylcholin
Größe auswählen
5 MG
CHF 426.00
10 MG
CHF 652.00
50 MG
CHF 2’160.00
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 426.00
10 MG
CHF 652.00
50 MG
CHF 2’160.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H49N2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860600P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860600P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860600P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860600P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
InChIKey
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Allgemeine Beschreibung
Lyso SM (d18:1), auch bekannt als Sphingosylphosphorylcholin (SPC), ist ein bioaktives Lipidmolekül.[1] Dieses Lysophospholipid kommt in normalem Blutplasma, Asziten und verschiedenen Geweben vor.[2]
Anwendung
Lyso SM (d18:1) wird verwendet:
  • zur Erforschung seiner Wirkung auf den Ryanodin-Rezeptor des Skelettmuskels (RyR1) in Gegenwart und Abwesenheit von Calmodulin mittels einkanaliger Aufzeichnung in planaren Lipid-Doppelschichten[3]
  • als Inhibitor des Ca2+-Sensors Calmodulin (CaM)[4]
  • als Standard in der Circulardichroismus (CD)-Spektroskopie zur Bestimmung der Lipid-Selektivität bei Lipid-Peptid-Interaktionen[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Lyso SM (d18:1) oder Sphingosylphosphorylcholin (SPC) ist ein Lipidmediator, der Funktionen eines sekundären Botenstoffes aufweist. Es reguliert die Ryanodin-Rezeptoren (RyRs)[3] und ermöglicht die Freisetzung von Ca2+ aus dem sarko-/endoplasmatischen Retikulum. Lyso SM (d18:1) fungiert als endogener Inhibitor des ubiquitären Ca2+-Sensors Calmodulin (CaM).[4]
Verpackung
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (860600P - 10 mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (860600P - 25 mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (860600P - 50 mg)
5-ml-Braunglasflasche mit Schraubkappe (860600P - 5 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dagmar Meyer zu Heringdorf et al.
Biochimica et biophysica acta, 1582(1-3), 178-189 (2002-06-19)
Compared to the lysophospholipid mediators, sphingosine-1-phosphate (S1P) and lysophosphatidic acid (LPA), little information is available regarding the molecular mechanisms of action, metabolism and physiological significance of the related sphingosylphosphorylcholine (SPC). S1P and LPA have recently been established as agonists at
The lipid mediator lysophosphatidic acid induces folding of disordered peptides with basic amphipathic character into rare conformations
Juhasz T, et al.
Scientific Reports, 8(1) (2018)
Sphingosylphosphorylcholine and lysophosphatidylcholine are ligands for the G protein-coupled receptor GPR4.
The Journal of biological chemistry, 280(52), 43280-43280 (2006-02-25)
Dissociation of Calmodulin-Target Peptide Complexes by the Lipid Mediator Sphingosylphosphorylcholine IMPLICATIONS IN CALCIUM SIGNALING
Kovacs E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(3), 1799-1808 (2010)
Sphingosylphosphorylcholine and lysophosphatidylcholine are ligands for the G protein-coupled receptor GPR4
Zhu k, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(44), 41325-41335 (2001)