Merck
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
Synonym(e):
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
Größe auswählen
1 MG
CHF 357.00
CHF 357.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 357.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H71N2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
618.91
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 357.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
InChIKey
GJZWKMSUXAGKMH-CARKWVRUSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)