Wichtige Dokumente
860479P
Avanti
Adamantanyl Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860479P, powder
Synonym(e):
N-(1-Adamantaneacetyl)-galactosylceramide
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860479P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860479P
Lipid-Typ
sphingolipids
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](NC(CC12C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H](C1)C3)=O)([H])CO[C@H](O4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4CO
InChIKey
JJKSFVGDPSOVJH-WQVUVXLKSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)