Wichtige Dokumente
860457P
Avanti
N-C24:1-deoxysphingosine
N-nervonoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/24:1), powder
Synonym(e):
N-(15Z-tetracosenoyl)-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/24:1); N-C24:1-1-deoxyCer; 110996
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860457P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860457P
Lipid-Typ
sphingolipids
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)