Wichtige Dokumente
860452P
Avanti
16:0 PA-d62
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1,2-Dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate, sodium salt
Größe auswählen
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860452P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)