Merck
860342P
Avanti
14:0 PC-d9
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9, powder
Synonym(e):
[(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] 2-[tris(trideuteriomethyl)azaniumyl]ethyl phosphate
Größe auswählen
10 MG
CHF 1’230.00
CHF 1’230.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 1’230.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H63NO8PD9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
686.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 1’230.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860342P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860342P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChIKey
CITHEXJVPOWHKC-LNEGZTHBSA-N
Allgemeine Beschreibung
14:0 PC-d9 is a deuterated phosphocholine (PC) wherein nine protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860342P-10mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of materials chemistry. B (2012)