857370P
Avanti
VU0155056
Avanti Research™ - A Croda Brand 857370P, powder
Synonym(e):
N-(2-{4-[2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}ethyl)-2-naphthamide
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (857370P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857370P
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)