810175P
Avanti
18:1-06:0 NBD PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Größe auswählen
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 5 × 2 mg (810175P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)