700265P
Avanti
Glycocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 10 mg ((700265P-10MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1
InChIKey
RFDAIACWWDREDC-FRVQLJSFSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)