Merck
700242P
Avanti
Taurodehydrocholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
Größe auswählen
1 MG
CHF 186.00
CHF 186.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 186.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H38NNaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.64
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 186.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)=O.[Na+]
InChIKey
RKSAYDXINPFQGF-HAYMIVNUSA-M
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700242P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)