Wichtige Dokumente
700058P
Avanti
22(R)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5-cholestene-3β,22-diol; 22-hydroxycholest-5-en-3-ol
Beschreibung
cholest-5-ene-3β,22(R)-diol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700058P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700058P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H]([C@H](O)CCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,27+/m0/s1
InChIKey
RZPAXNJLEKLXNO-GFKLAVDKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)