Wichtige Dokumente
700055P
Avanti
5α,6β-dihydroxycholestanol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
3β,5α,6β-trihydroxycholestane (d7)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cholestane-3β,5α,6β-triol-d7
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700055P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700055P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)