Merck
ATEH961B8DE3
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(AZETIDIN-3-YLOXY)ACETATE HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-9(2,3)13-8(11)6-12-7-4-10-5-7;/h7,10H,4-6H2,1-3H3;1H
InChIKey
NSVPZRCQPFYNTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
WHITE SOLID
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209065
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT22970
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)