Merck
ATEH57C9A178
AstaTech, Inc.
8-(CHLOROMETHYL)IMIDAZO[1,5-A]PYRIDINE HCL
Größe auswählen
100 MG
CHF 455.38
250 MG
CHF 828.13
Lieferanten-SKU: 55179-100MG
CHF 455.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 455.38
250 MG
CHF 828.13
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 55179-100MG
CHF 455.38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-(chloromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2.ClH/c9-4-7-2-1-3-11-6-10-5-8(7)11;/h1-3,5-6H,4H2;1H
InChIKey
WXXGKQQJFFCBIC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77611
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55179
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)