Merck
ATEH0DDC41F9
AstaTech, Inc.
8-AMINOBICYCLO[3.2.1]OCTAN-3-OL HCL
Größe auswählen
100 MG
CHF 575.19
500 MG
CHF 1’626.88
Lieferanten-SKU: P14916-100MG
CHF 575.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 575.19
500 MG
CHF 1’626.88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P14916-100MG
CHF 575.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-8-aminobicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-8-5-1-2-6(8)4-7(10)3-5;/h5-8,10H,1-4,9H2;1H
InChIKey
CWTRCGPAABKFIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71126
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14916
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)