Wichtige Dokumente
ATE939883161
AstaTech, Inc.
2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID HCL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 88251-100MG
CHF 458.04
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 88251-100MG
CHF 458.04
Iupac Name
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11-9;/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13);1H
InChIKey
QSWMAXHNUDWBLI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88251
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)