Merck
ATE517250569
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(BENZYLOXY)BENZYLCARBAMATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.4
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl (4-(benzyloxy)benzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H23NO3/c1-19(2,3)23-18(21)20-13-15-9-11-17(12-10-15)22-14-16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
KDTDKFNNEQOZJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91244
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10092
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)