Wichtige Dokumente
ATE514322446
AstaTech, Inc.
8-HYDROXYISOQUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: K10076-25MG
CHF 304.95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: K10076-25MG
CHF 304.95
Iupac Name
8-hydroxyisoquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-3-1-2-6-7(9)4-11-5-8(6)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
InChIKey
ARTGPRAATYYLGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=K10076
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)