Merck
ATE514319799
AstaTech, Inc.
1-(2-HYDROXYETHYL)PIPERAZIN-2-ONE HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2-hydroxyethyl)-2-piperazinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c9-4-3-8-2-1-7-5-6(8)10;/h7,9H,1-5H2;1H
InChIKey
CAWOQWUQEQXUKC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83904
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F50422
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)