Merck
ATE514318929
AstaTech, Inc.
1-[4-(4-CHLORANYLPHENOXY)PHENYL]UREA
Größe auswählen
250 MG
CHF 374.18
1 G
CHF 845.44
5 G
CHF 3’201.75
Lieferanten-SKU: AR3975-250MG
CHF 374.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 374.18
1 G
CHF 845.44
5 G
CHF 3’201.75
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AR3975-250MG
CHF 374.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)urea
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c14-9-1-5-11(6-2-9)18-12-7-3-10(4-8-12)16-13(15)17/h1-8H,(H3,15,16,17)
InChIKey
UJNBRWHYYUWQMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83475
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3975
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)