Merck
ATE514313361
AstaTech, Inc.
5-IODO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZOIC ACID
Größe auswählen
1 G
CHF 206.44
Lieferanten-SKU: CL9605-1G
CHF 206.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 206.44
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CL9605-1G
CHF 206.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)6-2-1-4(12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
YCXYILXKMVBHHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77838
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9605
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)