Merck
ATE514310637
AstaTech, Inc.
3-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)AZETIDINE
Größe auswählen
50 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 764.23
1 G
CHF 2’159.38
Lieferanten-SKU: 85625-50MG
CHF 326.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 764.23
1 G
CHF 2’159.38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 85625-50MG
CHF 326.25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)azetidine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-3-1-7(2-4-9)8-5-14-6-8/h1-4,8,14H,5-6H2
InChIKey
MCYMKGBNIMSIQE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30809
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85625
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)