Merck
ATE514310518
AstaTech, Inc.
(4S)-4-(4-BROMO-BENZYL)-L-PROLINE HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.61
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2S,4S)-4-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2.ClH/c13-10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-11(12(15)16)14-7-9;/h1-4,9,11,14H,5-7H2,(H,15,16);1H/t9-,11-;/m0./s1
InChIKey
PLADUNWTKKPQQP-ROLPUNSJSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5068
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56456
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)