Merck
ATE458971550
AstaTech, Inc.
2-AZABICYCLO[2.2.2]OCTAN-5-ONE HCL
Größe auswählen
50 MG
CHF 255.69
250 MG
CHF 641.76
1 G
CHF 1’200.88
Lieferanten-SKU: P14923-50MG
CHF 255.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 255.69
250 MG
CHF 641.76
1 G
CHF 1’200.88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P14923-50MG
CHF 255.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.2]octan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-6-2-1-5(7)4-8-6;/h5-6,8H,1-4H2;1H
InChIKey
WXODOWLKIYLLII-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71133
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14923
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)