Wichtige Dokumente
ATE458965572
AstaTech, Inc.
2,6-BIS((4,6-DIMETHOXYPYRIMIDIN-2-YL)OXY)BENZOIC ACID
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: I10550-5G
CHF 93.28
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: I10550-5G
CHF 93.28
Iupac Name
2,6-bis[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H18N4O8/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4/h5-9H,1-4H3,(H,24,25)
InChIKey
RYVIXQCRCQLFCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I10550
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)