Merck
ATE458963085
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(3-METHOXYBENZOYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.39
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-methoxybenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-10-8-18(9-11-19)15(20)13-6-5-7-14(12-13)22-4/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
InChIKey
XUOWLUHPWTWKCI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71975
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20996
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)