Merck
ATE448435487
AstaTech, Inc.
4-(O-TOLYL)TETRAHYDROPYRAN-4-CARBONITRILE
Größe auswählen
1 G
CHF 162.51
5 G
CHF 378.17
10 G
CHF 591.17
Lieferanten-SKU: 76854-1G
CHF 162.51
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 162.51
5 G
CHF 378.17
10 G
CHF 591.17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 76854-1G
CHF 162.51
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-11-4-2-3-5-12(11)13(10-14)6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChIKey
ZLRMKWPREAHUFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61253
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76854
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)