Merck
ATE443547816
AstaTech, Inc.
TRANS-3-FLUOROCYCLOHEXANAMINE HCL
Größe auswählen
100 MG
CHF 324.92
250 MG
CHF 589.84
Lieferanten-SKU: 72992-100MG
CHF 324.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 324.92
250 MG
CHF 589.84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 72992-100MG
CHF 324.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,3R)-3-fluorocyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FN.ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;/h5-6H,1-4,8H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChIKey
QKCMJPLQBZUZRS-KGZKBUQUSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55992
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72992
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)