Merck
ATE443544577
AstaTech, Inc.
2-(2-AMINOTHIAZOL-5-YL)ACETIC ACID
Größe auswählen
50 MG
CHF 255.69
100 MG
CHF 404.79
250 MG
CHF 721.63
Lieferanten-SKU: 38971-50MG
CHF 255.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 255.69
100 MG
CHF 404.79
250 MG
CHF 721.63
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38971-50MG
CHF 255.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-2-3(10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
InChIKey
APIMXAGCLCGUGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53682
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)