Merck
ATE443544515
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-L-PROLINE METHYL ESTER TRIFLUOROACETATE
Größe auswählen
1 G
CHF 157.18
5 G
CHF 348.88
Lieferanten-SKU: 38909-1G
CHF 157.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 157.18
5 G
CHF 348.88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38909-1G
CHF 157.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2S)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylate trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2.C2HF3O2/c1-11-5(10)4-2-6(7,8)3-9-4;3-2(4,5)1(6)7/h4,9H,2-3H2,1H3;(H,6,7)/t4-;/m0./s1
InChIKey
OVMBCVZBBJYYNQ-WCCKRBBISA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53536
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)