Merck
ATE443544361
AstaTech, Inc.
5-BROMO-1H-PYRROLE-2-CARBOXAMIDE
Größe auswählen
50 MG
CHF 391.48
100 MG
CHF 508.63
250 MG
CHF 857.42
Lieferanten-SKU: 38755-50MG
CHF 391.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 391.48
100 MG
CHF 508.63
250 MG
CHF 857.42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38755-50MG
CHF 391.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-4-2-1-3(8-4)5(7)9/h1-2,8H,(H2,7,9)
InChIKey
IUCIXLJBQZTUQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53474
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38755
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)