Merck
ATE429355532
AstaTech, Inc.
(S)-3-(PYRROLIDIN-2-YL)PYRIDINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-[(2S)-2-pyrrolidinyl]pyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m0/s1
InChIKey
MYKUKUCHPMASKF-VIFPVBQESA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=46039
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS3561
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)