Merck
ATE429352830
AstaTech, Inc.
2-(5-ISOPROPYL-1H-PYRAZOL-1-YL)ACETIC ACID
Größe auswählen
100 MG
CHF 620.46
250 MG
CHF 1’037.14
1 G
CHF 2’369.72
Lieferanten-SKU: 89093-100MG
CHF 620.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 620.46
250 MG
CHF 1’037.14
1 G
CHF 2’369.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 89093-100MG
CHF 620.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(5-isopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)7-3-4-9-10(7)5-8(11)12/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
AFWFYJQBBNHJOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49875
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89093
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)