Merck
ATE428009863
AstaTech, Inc.
(1-BENZYL-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN-4-YL)METHANOL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-8-14(9-7-13)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-6,15H,7-11H2
InChIKey
KWEISZMWJPDOFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39865
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6331
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)