Wichtige Dokumente
ATE428007454
AstaTech, Inc.
4-FLUOROPICOLINAMIDE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 30416-250MG
CHF 229.07
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 30416-250MG
CHF 229.07
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChIKey
MLTFGDXXDPAAAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30416
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)