Merck
ATE413073862
AstaTech, Inc.
(1-(PYRIDIN-4-YLMETHYL)PIPERIDIN-4-YL)METHANOL
Größe auswählen
100 MG
CHF 111.92
250 MG
CHF 177.15
Lieferanten-SKU: 25247-100MG
CHF 111.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 111.92
250 MG
CHF 177.15
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 25247-100MG
CHF 111.92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(4-pyridinylmethyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c15-10-12-3-7-14(8-4-12)9-11-1-5-13-6-2-11/h1-2,5-6,12,15H,3-4,7-10H2
InChIKey
FOCPWJSNYIBBQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=28511
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=25247
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)