Merck
ATE413072565
AstaTech, Inc.
1-ETHYL-4-(4-NITROPHENYL)PIPERAZINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-2-13-7-9-14(10-8-13)11-3-5-12(6-4-11)15(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3
InChIKey
XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=26743
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23541
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)