Merck
ATE413072520
AstaTech, Inc.
H-ARG-OTBU 2HCL
Größe auswählen
250 MG
CHF 210.43
Lieferanten-SKU: 23493-250MG
CHF 210.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 210.43
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 23493-250MG
CHF 210.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-amino-5-{[amino(imino)methyl]amino}pentanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N4O2.2ClH/c1-10(2,3)16-8(15)7(11)5-4-6-14-9(12)13;;/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H4,12,13,14);2*1H/t7-;;/m0../s1
InChIKey
QTFOKKSRMYGTQT-KLXURFKVSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27207
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23493
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)