Merck
ATE410297460
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-(2-NITROPHENOXY)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.36
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-nitrophenoxy)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22N2O5/c1-16(2,3)23-15(19)17-10-6-7-12(11-17)22-14-9-5-4-8-13(14)18(20)21/h4-5,8-9,12H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChIKey
LDTYGQILEXWEFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22565
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3489
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)