Merck
ATE410296931
AstaTech, Inc.
8-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRIDO[2,3-B][1,4]OXAZINE
Größe auswählen
100 MG
CHF 591.17
250 MG
CHF 857.42
1 G
CHF 2’052.88
Lieferanten-SKU: 84595-100MG
CHF 591.17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 591.17
250 MG
CHF 857.42
1 G
CHF 2’052.88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 84595-100MG
CHF 591.17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-2-10-7-6(5)9-3-4-11-7/h1-2,9H,3-4H2
InChIKey
JHUDRTBDOODNSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22067
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84595
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)