Merck
ATE398813798
AstaTech, Inc.
2-((PYRROLIDIN-1-YL)METHYL) MORPHOLINE
Größe auswählen
100 MG
CHF 195.79
250 MG
CHF 278.33
1 G
CHF 497.98
Lieferanten-SKU: AB1591-100MG
CHF 195.79
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 195.79
250 MG
CHF 278.33
1 G
CHF 497.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AB1591-100MG
CHF 195.79
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylmethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-2-5-11(4-1)8-9-7-10-3-6-12-9/h9-10H,1-8H2
InChIKey
GMGVKXVKOAWGME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20209
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB1591
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)