Merck
ATE341034033
AstaTech, Inc.
4-(PYRIDIN-3-YLOXY)BENZENESULFONIC ACID
Größe auswählen
100 MG
CHF 251.70
250 MG
CHF 455.38
1 G
CHF 1’240.82
Lieferanten-SKU: AR3560-100MG
CHF 251.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 251.70
250 MG
CHF 455.38
1 G
CHF 1’240.82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AR3560-100MG
CHF 251.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3-pyridinyloxy)benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO4S/c13-17(14,15)11-5-3-9(4-6-11)16-10-2-1-7-12-8-10/h1-8H,(H,13,14,15)
InChIKey
XKUSGPLCKNQLQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10683
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3560
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)