Wichtige Dokumente
ATE341033451
AstaTech, Inc.
3-PIPERIDIN-4-YLMETHYLPYRIDINE 2HCL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AR1811-100MG
CHF 402.13
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AR1811-100MG
CHF 402.13
Iupac Name
3-(4-piperidinylmethyl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-11(9-13-5-1)8-10-3-6-12-7-4-10;;/h1-2,5,9-10,12H,3-4,6-8H2;2*1H
InChIKey
YAORYHAQUWVVDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1811
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)