Wichtige Dokumente
ATE326365936
AstaTech, Inc.
2-(5-FORMYL-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)ACETIC ACID
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 52388-250MG
CHF 359.53
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 52388-250MG
CHF 359.53
Iupac Name
(5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-7(3-9(12)13)6(2)10-8(5)4-11/h4,10H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
WAFGISWUPUETKX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52388
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)