Merck
ATE316038375
AstaTech, Inc.
7-CHLOROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
Größe auswählen
100 MG
CHF 508.63
250 MG
CHF 908.01
1 G
CHF 2’188.67
Lieferanten-SKU: 50661-100MG
CHF 508.63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 508.63
250 MG
CHF 908.01
1 G
CHF 2’188.67
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 50661-100MG
CHF 508.63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
InChIKey
HIXONRGTPXMCCP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1914
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50661
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)