Merck
ATE245844611
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-4-(1H-2-IMIDAZOLYL)PYRIDINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-4-(1H-imidazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-5-6(1-2-10-7)8-11-3-4-12-8/h1-5H,(H,11,12)
InChIKey
CPGZPMXRPORCSW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1095
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31046
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)