Merck
ATE245844368
AstaTech, Inc.
4-METHYL-PYRIDINE-2-SULFONYL CHLORIDE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methyl-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-5-2-3-8-6(4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3
InChIKey
YIQOZBGOBMKGRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=830
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=27044
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)