Merck
ATE067529757
AstaTech, Inc.
1-ISOTHIAZOL-5-YL-ETHANONE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(5-isothiazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-2-3-6-8-5/h2-3H,1H3
InChIKey
MBWMPBZHWMUNDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7031
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62850
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)